Learn More
Cole-Parmer™ Brass Compression Fittings
Codice prodotto. 11805453
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con:
0.125 in. NPT(M)
0.25 in. NPT(M)
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con unitSize
11805453 0.25 in. NPT(M) Pezzo
11895443 0.125 in. NPT(M) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11805453 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 3141235
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Specifica
Materiale Brass
Da utilizzare con 0.25 in. NPT(M)
Min. Operating Temperature (Metric) -65°C
Quantità confezione 1 Pack
Max. Operating Temperature (Metric) 250°C
Product Type Compression Fitting