Learn More
R&L Enterprises™ Perforatore per tappi in ottone
Efficiently and cleanly bores holes in cork. R&L Enterprises™ Cork Borers have a cutting tube mounted with safety under-flange in shaped handle.
157.00€ - 268.00€
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12863952
|
R&L Enterprises™
3401 |
Range: 4 to 18mm |
157.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12873952
|
R&L Enterprises™
3402 |
Range: 4 to 25mm |
268.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Efficiently and cleanly bores holes in cork. R&L Enterprises™ Cork Borers have a cutting tube mounted with safety under-flange in shaped handle.
- With rod for clearning bores
- Manufactured from brass
- Sizes numbered consecutively from 1 upwards in each set
Specifica
Perforatore per tappi | |
Ottone |