Learn More
Brannan™ Brass Slot Front Case
Codice prodotto. 13009182
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
405 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
13009182 405 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13009182 Fornitore Brannan™ N. del fornitore 47/932/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8.55€
    7.82€ / pezzi 1
    Risparmia 0.73€
    8% Sconto
Spedizione stimata: 10-12-2026
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 405 mm
Product Type Brass Slot Front Case
Da utilizzare con (apparecchiatura) For thermometer