Learn More
Brass spheres, alloy 260, 6.35mm (0.25in) dia
Codice prodotto. 15496785
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 Pc.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15496785 100 Pc. pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15496785 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 045162.KN
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63.55 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Brass
CAS 7440-50-8
Aspetto Copper colored spheres
Quantità 100 Pc.
Odore Odorless
Forma Sphere
Formula molecolare Cu
Numero MDL MFCD00010965
Sinonimo cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
InChI Key RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Cu]
IUPAC Name copper
Molecular Weight (g/mol) 63.55
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052