Learn More
BRD 4354, MedChemExpress
Codice prodotto. 16497397
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16497397 5 mg 5mg
16495516 100 mg 100mg
16453196 25 mg 25mg
16444688 10 mg -
16440977 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16497397 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY112719
MedChemExpress BRD 4354 is a moderately potent inhibitor of HDAC5 and HDAC9, with IC50s of 0.85 and 1.88 μM, respectively.
BRD 4354 is a moderately potent inhibitor of HDAC5 and HDAC9, with IC50s of 0.85 and 1.88 μM, respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico BRD 4354
CAS 315698-07-8
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C21H23ClN4O
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 12.5 mg/mL (32.65 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=C2N=CC=CC2=C(Cl)C=C1C(N3CCN(CC)CC3)C4=CC=CN=C4
Molecular Weight (g/mol) 382.89
Peso formulazione 382.89
Percent Purity 98.04%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only