Learn More
Brady™ Breaker Blocker Component - Breaker Blocker Component - Red Blocking Bar
Codice prodotto. 15633517 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Red
Dimensione della confezione:
pezzi 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
15633517 Red pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15633517 Fornitore Brady™ N. del fornitore 090892
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.80€
    32.88€ / pezzi 5
    Risparmia 2.92€
    8% Sconto
In stock
Helps to prevent electrical risk.
  • Red bar indicates locked ‘off’
Specifica
Product Type Breaker Blocker Components
Alternate Part Number EZ 480/600 VOLT 7.6 in. RED BLOCK BAR PK5
Colore Red
Descrizione Breaker Blocker Components - 190 mm Red Blocking Bar
Quantità 5 Pk.