Learn More
Brady™ Breaker Blocker Component - Green Blocking Bar
Codice prodotto. 15643517 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Green
Dimensione della confezione:
pezzi 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
15643517 Green pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15643517 Fornitore Brady™ N. del fornitore 090893
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.80€
    32.88€ / pezzi 5
    Risparmia 2.92€
    8% Sconto
Spedizione stimata: 29-12-2026
Helps to prevent electrical risk.
  • Green bar indicates locked ‘on’
Specifica
Product Type Breaker Blocker Components
Alternate Part Number EZ 480/600 VOLT 7.6 in. GREEN BLOCK BAR PK5
Colore Green
Descrizione Breaker Blocker Components - 190 mm Green Blocking Bar
Quantità 5 Pk.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Datenschutzrichtlinie.