Learn More
Brady™ Breaker Lockout Kit
Codice prodotto. 11791945 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blue/Green/Red/Yellow
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
11791945 Blue/Green/Red/Yellow Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11791945 Fornitore Brady™ N. del fornitore 090891
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.20€
    46.99€ / pezzi 1
    Risparmia 4.21€
    8% Sconto
In stock
Safely lock out your oversized and irregularly shaped switches with the 480-600V Breaker Lockout Kit.
  • The mounting rails are self-adhesive and are permanently installed onto an electrical panel - simply clean panel surface and adhere - no drilling required.
  • Color-coded blocking bars can be used to indicate if breaker is locked off (red) or on (green).
  • Each kit includes: 2 yellow mounting rails, 1 red blocking bar, 1 green blocking bar and 3 alcohol wipes.
Specifica
Product Type Breaker Lockout Kit
Alternate Part Number EZ 480/600 VOLT BREAKER BLOCK KIT
Colore Blue/Green/Red/Yellow
Materiale Glass-filled Nylon
Certificazione/Conformità OSHA 1910.147
Profondità (sistema imperiale) 0.7 in.
Profondità (sistema metrico) 17.78 mm
Descrizione 480 to 600 V Breaker Lockout Kit
Dimensioni (P x L x A) 17.78 x 101.60 x 20.32 mm
Dimensioni (L x P) 101.60 x 20.32 mm
Da utilizzare con (applicazione) Lockout Tagout
Altezza (sistema imperiale) 0.8 in.
Altezza (sistema metrico) 20.32 mm
Quantità 1 Ea.
Larghezza (sistema imperiale) 4 in.
Larghezza (sistema metrico) 101.6 mm