Description
These slides are paraffin coated to prevent sample oxidization, it is recommended that slides are first de-paraffinized by baking at 60 degrees C for 1 hour in a vertical orientation prior to performing antigen retrieval procedures.
Spécification
Spécification
| Cross-reattività | Human |
| Tipo | Breast Tissue Slides (Duct Carcinoma) |
| Status giuridico | This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis. |
| Specie | Human |
| Condizione del tessuto | Duct Carcinoma |
| Linea di prodotti | Novus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?