Learn More
Greiner Bio-One BREATHseal™ Sealer
Codice prodotto. 11920667
Cambia vista
Click to view available options
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Sterilità Dimensione della confezione
11920667 Sterile pezzi 50
11910667 Non-sterile pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11920667 Fornitore Greiner Bio-One N. del fornitore 676051
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
For the culture of prokaryotic and eukaryotic cells
  • Unique gas-permeable sealer with a wide distribution of pores for excellent gas exchange
  • Available sterile and non-sterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Translucent
Materiale Rayon-Fibers Foil, Poly-coated Kraft Paper with Silicone
Sterilità Sterile
Product Type BREATHseal Sealer
Adesivo Acrylic
Spessore 0.14 mm
Forabile
Plate Compatibility Cell Culture Microplate, HTS Microplate