Learn More
Brema Ice Makers™ Brema™ Air-Cooling Ice Cube Maker
Codice prodotto. 12165751
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
16 kg
30 kg
Consumo di acqua:
1L/kg
3.3L/kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Consumo di acqua Dimensione della confezione
12165751 16 kg 3.3L/kg Pezzo
12135761 30 kg 1L/kg Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12165751 Fornitore Brema Ice Makers™ N. del fornitore CB316AX
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
For the production of flexible and decorative flaked ice, with a production range from 60 to 1000/kg per day.
  • The combination of an auger and an ice-breaker generates cubes with irregular shape
  • Simplicity of production process allows low operating costs
  • Tropical class +43°C
  • AISI 304 stainless steel Scotch brite finishing
  • CO&sub2; application
  • 1L of water equals 1kg of ice
  • Excellent for the retail, wellness, sports, medical, restaurant and fish industries
Specifica
Temperatura ambiente (sistema metrico) 10 to 43°C
Certificazione/Conformità CE-ISO9001 regulations: 2000-CSV-IMQ-GS
Tipo di raffreddamento Air
Capacità (sistema metrico) 16 kg
Profondità (sistema metrico) 69cm
Product Type Ice Maker
Include Air cooled condenser with anti dust filter
Materiale Steel body, Stainless Steel feet
Altezza (sistema metrico) 50cm
Consumo energetico 370w
Tensione 230V
Consumo di acqua 3.3L/kg
Larghezza (sistema metrico) 58cm
Resa 33kg/24 hr.
Requisiti elettrici 50Hz, 230V, 370w
Peso (sistema metrico) di spedizione 56kg
Warranty 36Months
Frequenza 50 Hz