missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brensocatib, MedChemExpress

Codice prodotto. 16463248
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16463248 10 mg 10mg
16482686 25 mg 25mg
16439796 50 mg 50mg
16434516 100 mg 100mg
16425977 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16463248 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY101056

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Brensocatib (AZD7986) is an oral dipeptidyl peptidase 1 (DPP1) inhibitor with pIC50s of 6.85, 7.6, 7.7, 7.8, and 7.8 in human, mouse, rat, dog and rabbit, respectively.

Brensocatib (AZD7986) is an oral dipeptidyl peptidase 1 (DPP1) inhibitor with pIC50s of 6.85, 7.6, 7.7, 7.8, and 7.8 in human, mouse, rat, dog and rabbit, respectively.

Specifica

Materiale o nome chimico Brensocatib
CAS 1802148-05-5
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C23H24N4O4
Quantità 10 mg
Sinonimo AZD7986 INS 1007
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (237.83 mM)
SMILES O=C([C@H]1OCCCNC1)N[C@H](C#N)CC2=CC=C(C3=CC=C(OC(N4C)=O)C4=C3)C=C2
Molecular Weight (g/mol) 420.46
Peso formulazione 420.46
Percent Purity 99.66%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.