Learn More
Brepocitinib P-Tosylate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16485516
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
50mg
5mg
Codice prodotto. 16485516
Marca: Medchem Express HY112708A
MedChemExpress Brepocitinib (PF-06700841) P-Tosylate is a potent dual Janus kinase 1 (JAK1) and TYK2 inhibitor with IC50s of 17 nM and 23 nM, respectively. Brepocitinib P-Tosylate also inhibits JAK2 and JAK3 with IC50s of 77 nM and 6.49 μM, respectively.
Brepocitinib (PF-06700841) P-Tosylate is a potent dual Janus kinase 1 (JAK1) and TYK2 inhibitor with IC50s of 17 nM and 23 nM, respectively. Brepocitinib P-Tosylate also inhibits JAK2 and JAK3 with IC50s of 77 nM and 6.49 μM, respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico Brepocitinib P-Tosylate
CAS 2140301-96-6
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C25H29F2N7O4S
Quantità 100 mg
Sinonimo PF-06700841 P-Tosylate
Informazioni di solubilità DMSO : 62.5 mg/mL (111.29 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@H]1C(F)(F)C1)N2C3CN(C4=NC(NC5=CN(C)N=C5)=NC=C4)CC2CC3.O=S(C6=CC=C(C)C=C6)(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 561.6
Peso formulazione 561.6
Percent Purity 99.69%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.