missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brequinar, MedChemExpress

Codice prodotto. 16476897
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16476897 5 mg 5mg
16404188 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16476897 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY108325

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Brequinar (DUP785) is a potent inhibitor of dihydroorotate dehydrogenase (DHODH) with an IC50 of 5.2 nM for human DHODH. Brequinar has potent activities against a broad spectrum of viruses. Brequinar also has an anti-SARS2 activity.

Brequinar (DUP785) is a potent inhibitor of dihydroorotate dehydrogenase (DHODH) with an IC50 of 5.2 nM for human DHODH. Brequinar has potent activities against a broad spectrum of viruses. Brequinar also has an anti-SARS2 activity.

Specifica

Materiale o nome chimico Brequinar
Forma fisica Solid
CAS 96187-53-0
Colore Off-White
Quantità 5 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C23H15F2NO2
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Sinonimo DUP785 NSC 368390
Informazioni di solubilità DMSO : 25 mg/mL (66.60 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(C)C(C2=CC=C(C3=CC=CC=C3F)C=C2)=NC4=CC=C(F)C=C14)O
Molecular Weight (g/mol) 375.37
Peso formulazione 375.37
Percent Purity 98.59%
Grado Research
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.