Learn More
BrettPhos Palladacycle 3rd Generation, 98%
Codice prodotto. 15462927
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 15462927
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 047250.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1470372-59-8
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1470372-59-8
Numero MDL MFCD22572666
Sinonimo [(BrettPhos)-2-(2’-amino-1,1’-biphenyl)]palladium (II) methanesulfonate; BrettPhos Pd G3
Specifica
Materiale o nome chimico BrettPhos Palladacycle 3rd Generation
Colore Yellow
Quantità 250 mg
Peso formulazione 906.5
Percent Purity 98%
Forma fisica Solid