Learn More
MedChemExpress Brevianamide F
Codice prodotto. 16409556
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16409556 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16409556 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HY100385
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-10-2026
MedChemExpress Brevianamide F (Cyclo(L-Pro-L-Trp)) is a mycotoxin isolated from Colletotrichum gloeosporioides, with antibacterial activity. Brevianamide F shows potent PI3Kα inhibitory activity with an IC50 of 4.8 μM.
Specifica
Content And Storage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecolare 283.33 g/mol
Shipping Condition Room temperature
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
CAS 38136-70-8
Product Type Natural Products
Purezza 99.3%
Solubilità DMSO : 50 mg/mL (176.47 mM∣Need ultrasonic)
Sinonimo Cyclo(L-Pro-L-Trp)
Bersaglio PI3K∣Bacterial
Quantità 50 mg