Learn More
MedChemExpress Brevianamide F
Codice prodotto. 16425727
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
16425727 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16425727 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HY100385
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress Brevianamide F (Cyclo(L-Pro-L-Trp)) is a mycotoxin isolated from Colletotrichum gloeosporioides, with antibacterial activity. Brevianamide F shows potent PI3Kα inhibitory activity with an IC50 of 4.8 μM.
Specifica
Content And Storage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecolare 283.33 g/mol
Shipping Condition Room temperature
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
CAS 38136-70-8
Product Type Natural Products
Purezza 99.3%
Solubilità DMSO : 50 mg/mL (176.47 mM∣Need ultrasonic)
Sinonimo Cyclo(L-Pro-L-Trp)
Bersaglio PI3K∣Bacterial
Quantità 5 mg