missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brexpiprazole, MedChemExpress
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
200mg
500mg
50mg
5mg
Descrizione
Brexpiprazole (OPC-34712), an atypical orally active antipsychotic drug, is a partial agonist of human 5-HT1A and dopamine D2L receptor with Kis of 0.12 nM and 0.3 nM, respectively. Brexpiprazole is also a 5-HT2A receptor antagonist with a Ki of 0.47 nM. Brexpiprazole also shows potent antagonist activity at human noradrenergic α1B (Ki=0.17 nM) and α2C receptors (Ki=0.59 nM).
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Brexpiprazole |
| CAS | 913611-97-9 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C25H27N3O2S |
| Quantità | 500 mg |
| Sinonimo | OPC-34712 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 25 mg/mL (57.66 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| SMILES | O=C1NC2=C(C=CC(OCCCCN3CCN(C4=C(C=CS5)C5=CC=C4)CC3)=C2)C=C1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 433.57 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto