Learn More
MP Biomedicals™ Briggs N Salt Mixture, Powder
Codice prodotto. 11405632 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 kg
10 kg
50 kg
Dimensione della confezione:
10kg
2kg
50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11405632 2 kg 2kg
11415632 10 kg 10kg
11425632 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11405632 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 0290283402
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    204.00€
    194.25€ / 2kg
    Risparmia 9.75€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Salt mixture for research animal diet.
  • Salt Mixture
  • For research animal diet
  • Powder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Animal Diet
Da utilizzare con (applicazione) Research animal diet
Quantità 2 kg