Learn More
Bright Brushing Gold
Codice prodotto. 15411037
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 g
Dimensione della confezione:
2g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15411037 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15411037 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 012943.04
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Bright Brushing Gold
Colore Red to Brown
Punti di ebollizione 156°C
Quantità 2 g
Punto d'infiammabilità 33°C (91°F)
Odore Pleasant
Forma Liquid
Numero MDL MFCD00003436
Numero UN UN1993