Learn More
Brij™ L23-SO-(AP), 30 w/v % sol. in water, previous name Brij™ 35
Codice prodotto. 10798172 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
2.5 L
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10798172 1 L 1L
10265731 100 mL 100mL
10318653 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10798172 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 329580010
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 9002-92-0 | C58H118O24
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Brij™ 35
Colore Colorless
CAS 9002-92-0, 7732-18-5
Forma fisica Jelly Substance at 25°C
Densità 1.0300g/mL
Quantità 1 L
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 1.03
Formula molecolare C58H118O24
Formula lineare C12H25(OCH2CH2)23OH
Numero MDL MFCD00080891
Fieser 06,70
Indice di Merck 15, 7675
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Peso formulazione 1199.56
Percent Purity 29 to 31%