Learn More
Thermo Scientific™ Brij™-35, 30% Solution
Codice prodotto. 10538893 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
950 mL
Dimensione della confezione:
950mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10538893 950 mL 950mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10538893 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 20150
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Stabilized Brij-35 detergent provided as 10% and 30% solutions for use in various protein methods including cell lysis and HPLC.
This Thermo Scientific formulation of Brij 35 is a stabilized 30% (w/w) solution of Brij-35 detergent for use in various protein methods. Brij 35 is a nonionic polyoxyethylene surfactant that is most frequently used as a component of cell lysis buffers or a surfactant in various HPLC applications.
This Thermo Scientific formulation of Brij 35 is a stabilized 30% (w/w) solution of Brij-35 detergent for use in various protein methods. Brij 35 is a nonionic polyoxyethylene surfactant that is most frequently used as a component of cell lysis buffers or a surfactant in various HPLC applications.
Properties of Brij 35 Detergent:
• Molecular Weight: 1225 g
• Detergent Class: Non-ionic
• Aggregation Number: 40
• Micelle Molecular Weight: 49,000 g
• Critical Micelle Concentration (CMC): 0.09 mM (0.011%, w/v)
• Cloud Point: >100°C
• Dialyzable: No
Features of this Thermo Scientific detergent solution:
• A nonionic detergent for use in various protein methods
• Accurate—30% detergent solution in ultrapure water
• A high viscosity solution, warming up to 70°C for ease of handling advised. For low viscosity product please refer to 13424269, 10% Brij 35
Specifications of this Thermo Scientific Brij 35 30% solution:
• Visual: Clear, colorless viscous liquid, free of foreign material.
• Concentration: 27.0 to 30.0%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Brij-35, 30% Solution
Product Type Detergent
Content And Storage Store at Room Temperature
Forma Liquid
Product Line Brij, Surfact-Amps
Tipo di reagente Detergent Solution
Quantità 950 mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Brij-35, 30% Solution
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Dodecan-1-ol