Learn More
BRIJ™ 35, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11406601 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
Dimensione della confezione:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11406601 250 g -
11496591 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11406601 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219484083
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Identificatori chimici
CAS 9002-92-0
Formula molecolare C14H30O2
Molecular Weight (g/mol) 230.39
Numero MDL MFCD00043063
InChI Key SFNALCNOMXIBKG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Polyoxyethylene 23 Lauryl Ether
IUPAC Name 2-(dodecyloxy)ethan-1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCCOCCO
Specifica
Materiale o nome chimico BRIJ 35
Forma fisica Powder
Quantità 250 g
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • BRIJ 35, reagente per biologia molecolare
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .