Learn More
Brij™ L23 PHARMA-PA-(MV), previous name Brij™ 35
Codice prodotto. 10226430 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
HDPE plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1kg
250g
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10226430 1 kg HDPE plastic bottle 1kg
10124810 250 g HDPE plastic bottle 250g
10043100 500 g HDPE plastic bottle 500g
11956941 5 kg Plastic drum 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10226430 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 228340010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 9002-92-0 | C14H30O2 | 230.39 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9002-92-0
Formula molecolare C14H30O2
Molecular Weight (g/mol) 230.39
Numero MDL MFCD00043063
InChI Key SFNALCNOMXIBKG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Polyoxyethylene(23)lauryl ether
IUPAC Name 2-(dodecyloxy)ethan-1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCCOCCO
Specifica
Materiale o nome chimico Brij™ 35
Colore White
Valore acido 5mg KOH/g max.
Forma fisica Waxy Pellets
Punti di ebollizione >100.0°C
Punto di fusione 33.0°C to 40.0°C
Quantità 1 kg
Punto d'infiammabilità >149°C
Valore ossidrile 40 to 60mg KOH/g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio HDPE plastic bottle
Formula lineare C12H25(OCH2CH2)23OH
Acqua 1% max.
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, propylene glycol, insoluble in mineral oil and vegetable oils
Peso formulazione 1199.56