Learn More
Brij™ 98
Codice prodotto. 10641832 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10641832 500 g Glass bottle 500g
10117553 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10641832 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 347185000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 9004-98-2 | C58H116O21 | 1149.55 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9004-98-2
Formula molecolare C58H116O21
Molecular Weight (g/mol) 1149.55
Numero MDL MFCD00074369
InChI Key TVSFHLHLHUYZNN-KTKRTIGZSA-N
Sinonimo Polyoxyethylene(20) oleyl ether
PubChem CID 5364713
IUPAC Name (69Z)-3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39,42,45,48,51,54,57,60-icosaoxaoctaheptacont-69-en-1-ol
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
Specifica
Materiale o nome chimico Brij™ 98
Colore White to Cream
Valore acido 1mg KOH/g max.
Forma fisica Soft Waxy Solid
Punti di ebollizione >100.0°C
Punto di fusione 30.0°C
Densità 1.0700g/mL
Quantità 500 g
Punto d'infiammabilità >150°C
Valore ossidrile 50 to 65mg KOH/g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 1.07
Formula lineare C18H35(OCH2CH2)nOH
Acqua 3% max.
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, toluene, propylene glycol, insoluble in cottonseed oil, mineral oil
Peso formulazione 1149.56
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Brij|TS 98
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.