Learn More
Brij L23, TRC
Codice prodotto. 30428645
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30428645 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30428645 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP68827510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Polyoxyl Lauryl Ether
CAS 9002-92-0
Formula molecolare C58H118O24
Quantità 10 g
Sinonimo Brij™ 35 Tricosaethylene Glycol Mono-n-dodecyl Ether
SMILES CCCCCCCCCCCC[(OCH2CH2)nOH]
Molecular Weight (g/mol) 1199.54
Peso formulazione 1198.8