Learn More
Thermo Scientific Chemicals Brilliant Blue G, pure
Codice prodotto. 15710829 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15710829 100 g Glass bottle 100g
10266390 5 g Glass bottle 5g
10358090 25 g Glass bottle 25g
10398933 500 g Glass bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15710829 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 191481000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 6104-58-1 | C47H48N3NaO7S2 | 854.025 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6104-58-1
Formula molecolare C47H48N3NaO7S2
Molecular Weight (g/mol) 854.025
Numero MDL MFCD00078482
InChI Key RWVGQQGBQSJDQV-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo Acid Blue 90, Brilliant Blue G 250, C.I. 42655
PubChem CID 6328534
IUPAC Name sodium;3-[[4-[(Z)-[4-(4-ethoxyanilino)phenyl]-[4-[ethyl-[(3-sulfonatophenyl)methyl]azaniumylidene]-2-methylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]methyl]-N-ethyl-3-methylanilino]methyl]benzenesulfonate
SMILES CCN(CC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)[O-])C2=CC(=C(C=C2)C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC4=CC(=CC=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C3C)C5=CC=C(C=C5)NC6=CC=C(C=C6)OCC)C.[Na+]
Specifica
Absorbance 425 (at lambda min.)
Materiale o nome chimico Brilliant blue G
Punto di fusione >100.0°C
Rapporto di assorbimento 0.95 to 1.15
Contenuto di colorante 60% min.
Spettro a infrarossi Authentic
Lambda max 608 to 618nm (in 50:50 IMS:H2O)
Perdita all'essiccatura 10% max. (105°C)
Imballaggio Glass bottle
Beilstein 14, II, 450
Informazioni di solubilità Solubility in water: 40g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol
Quantità 100 g
Forma fisica Crystalline Powder
Peso formulazione 854.02
Grado Pure