Learn More
Thermo Scientific Chemicals Brilliant Blue G soln., Ready-to-Use
Codice prodotto. 15445969
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
Dimensione della confezione:
1L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15445969 1 L 1L
15435969 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15445969 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore J63797.K2
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 6104-58-1 | C47H48N3NaO7S2 | 854.025 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6104-58-1
Formula molecolare C47H48N3NaO7S2
Molecular Weight (g/mol) 854.025
Numero MDL MFCD00078482
InChI Key RWVGQQGBQSJDQV-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo Coomassie Brilliant Blue G; C.I. 42655
PubChem CID 6328534
IUPAC Name sodium;3-[[4-[(Z)-[4-(4-ethoxyanilino)phenyl]-[4-[ethyl-[(3-sulfonatophenyl)methyl]azaniumylidene]-2-methylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]methyl]-N-ethyl-3-methylanilino]methyl]benzenesulfonate
SMILES CCN(CC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)[O-])C2=CC(=C(C=C2)C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC4=CC(=CC=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C3C)C5=CC=C(C=C5)NC6=CC=C(C=C6)OCC)C.[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Brilliant Blue G soln.
Nota nome Ready-to-Use
Numero UN UN1992
Beilstein 5230822
Colore Blue
Quantità 1 L
Forma fisica Liquid
Peso formulazione 854.04