Learn More
Thermo Scientific Chemicals Brilliant Blue R, pure
Codice prodotto. 10184300 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10184300 25 g Glass bottle 25g
10124260 5 g Glass bottle 5g
10378090 100 g Glass bottle 100g
10743524 500 g Glass bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10184300 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 191490250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 6104-59-2 | C45H44N3NaO7S2 | 825.97 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6104-59-2
Formula molecolare C45H44N3NaO7S2
Molecular Weight (g/mol) 825.97
Numero MDL MFCD00041762
InChI Key HAEGGLCXLFWTBE-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo Acid Blue 83, C.I. 42660, Coomassie™ Brilliant Blue R-250
PubChem CID 61365
IUPAC Name sodium;3-[[4-[[4-(4-ethoxyanilino)phenyl]-[4-[ethyl-[(3-sulfonatophenyl)methyl]azaniumylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]methyl]-N-ethylanilino]methyl]benzenesulfonate
SMILES [Na+].CCOC1=CC=C(NC2=CC=C(C=C2)[C+](C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C=C1
Specifica
Absorbance 700 (at lambda min.)
Materiale o nome chimico Brilliant Blue R
Punto di fusione 174.0°C to 180.0°C
Nota nome Pure
Rapporto di assorbimento 1 to 1.2
Spettro a infrarossi Authentic
Lambda max 588 to 596nm (in 50:50 ethanol:water)
Imballaggio Glass bottle
Colore Bordeaux to Brown/Purple
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: practically insoluble in ethanol
Quantità 25 g
Forma fisica Crystalline Powder
Peso formulazione 825.98
Grado Pure