Learn More
Brimonidine-2,3-dione, TRC
Codice prodotto. 30137575
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137575 100 mg 100mg
30007747 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30137575 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB677525100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 182627-95-8
Formula molecolare C11 H10 Br N5 O2
Molecular Weight (g/mol) 324.13
Sinonimo 2,3-Quinoxalinedione, 5-bromo-6-[(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)amino]-1,4-dihydro-, 5-Bromo-6-[(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)amino]-1,4-dihydro-2,3-quinoxalinedione, 5-Bromo-6-[(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)amino]-1,4-dihydroquinoxaline-2,3-dione
IUPAC Name 5-bromo-6-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-ylamino)-1,4-dihydroquinoxaline-2,3-dione
SMILES Brc1c(NC2=NCCN2)ccc3NC(=O)C(=O)Nc13
Specifica
Materiale o nome chimico Brimonidine-2,3-dione
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C11H10BrN5O2/c12-7-5(16-11-13-3-4-14-11)1-2-6-8(7)17-10(19)9(18)15-6/h1-2H,3-4H2,(H,15,18)(H,17,19)(H2,13,14,16)
Peso formulazione 323.0018