Learn More
Thermo Scientific Chemicals Brimonidine, 98%
Codice prodotto. 15638745 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 15638745
Marca: Thermo Scientific Chemicals 461522500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 59803-98-4 | C11H10BrN5 | 292.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 59803-98-4
Formula molecolare C11H10BrN5
Molecular Weight (g/mol) 292.14
Numero MDL MFCD00153878
InChI Key XYLJNLCSTIOKRM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo brimonidine, bromoxidine, mirvaso, 5-bromo-n-4,5-dihydro-1h-imidazol-2-yl-6-quinoxalinamine, 5-bromo-n-4,5-dihydro-1h-imidazol-2-yl quinoxalin-6-amine, 5-bromo-6-2-imidazolin-2-ylamino quinoxaline, unii-e6gnx3hhte, brimonidine inn:ban, 3h brimonidine, 5-bromo-6-imidazolin-2-ylamino quinoxaline
PubChem CID 2435
ChEBI CHEBI:3175
IUPAC Name 5-bromo-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)quinoxalin-6-amine
SMILES BrC1=C2N=CC=NC2=CC=C1NC1=NCCN1
Specifica
Materiale o nome chimico Brimonidine
Punto di fusione 235.0°C to 236.0°C
Residuo della combustione 0.3% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Quantità 250 mg
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
Peso formulazione 292.13
Percent Purity 98%