Learn More
Brimonidine tartrate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16478406
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16478406 100 mg -
16484437 50 mg 50mg
16468568 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16478406 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0659A100mg
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
MedChemExpress Brimonidine tartrate (UK 14304 tartrate) is a full α2-adrenergic receptor (α2-AR) agonist.
Brimonidine tartrate (UK 14304 tartrate) is a full α2-adrenergic receptor (α2-AR) agonist.
Specifica
Materiale o nome chimico Brimonidine tartrate
CAS 70359-46-5
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C15H16BrN5O6
Quantità 100 mg
Sinonimo UK 14304 tartrateAGN190342 tartrate
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (113.07 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 25 mg/mL (56.53 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O.BrC1=C2N=CC=NC2=CC=C1NC3=NCCN3
Molecular Weight (g/mol) 442.22
Peso formulazione 442.22
Percent Purity 99.19%
Grado Research
Forma fisica Solid
Research purposes only