Learn More
Brimonidine Tartrate, Mikromol™
Codice prodotto. 18033790
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18033790 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18033790 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1324.000250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Brimonidine Tartrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Brimonidine tartrate
CAS 70359-46-5
Nomi componenti o analita Brimonidine tartrate
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C11 H10 Br N5 . C4 H6 O6
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Brimonidine tartarate, Brimonidine D-tartrate, Brimonidine Tartrate, 5-Bromo-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-6-quinoxalinamine (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1), 5-Bromo-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-6-quinoxalinamine [R-(R*,R*)]-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1), AGN 190342LF, Alphagan, Alphagan P, Brimonidine Purite, Brimonidine tartrate, Brominide tartrate
InChI Formula InChI=1S/C11H10BrN5.C4H6O6/c12-9-7(17-11-15-5-6-16-11)1-2-8-10(9)14-4-3-13-8;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-4H,5-6H2,(H2,15,16,17);1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t;1-,2-/m.1/s1
SMILES O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O.Brc1c(ccc2nccnc12)N=C3NCCN3
IUPAC Name N-(5-bromoquinoxalin-6-yl)imidazolidin-2-imine;(2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioic acid
Molecular Weight (g/mol) 442.22
Quantità 250 mg
Peso formulazione 441.0284 g/mol