Learn More
Brimonidine tartrate, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 17535555 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17535555 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17535555 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 468842500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Specifications
Materiale o nome chimico Brimonidine tartrate
Imballaggio Glass Bottle
CAS 70359-46-5
Certificato di analisi Available
Forma fisica Powder
Formula molecolare C15H16BrN5O6
Numero MDL 07773072
Colore White to Light Yellow to Light Brown
Punto di fusione 207°C
Solubilità Soluble in water
InChI Key QZHBYNSSDLTCRG-LREBCSMRSA-N
SMILES O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.BrC1=C2N=CC=NC2=CC=C1NC1=NCCN1
IUPAC Name (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioic acid; 5-bromo-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)quinoxalin-6-amine
Molecular Weight (g/mol) 442.23
Quantità 250 mg
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Brimonidine tartrate
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 3
Hazard Statement
  • H302-Nocivo se ingerito.
Precautionary Statement
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Brimonidine tartrate