Learn More
Brinzolamide Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30133202
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30133202 5 mg 5mg
30004515 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30133202 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB6776005MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 150937-43-2
Formula molecolare C12 H21 N3 O5 S3 . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 419.97
Sinonimo Brinzolamide Hydrochloride
IUPAC Name (4R)-4-(ethylamino)-2-(3-methoxypropyl)-1,1-dioxo-3,4-dihydrothieno[3,2-e]thiazine-6-sulfonamide;hydrochloride
SMILES Cl.CCN[C@H]1CN(CCCOC)S(=O)(=O)c2sc(cc12)S(=O)(=O)N
Specifica
Materiale o nome chimico Brinzolamide Hydrochloride
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H21N3O5S3.ClH/c1-3-14-10-8-15(5-4-6-20-2)23(18,19)12-9(10)7-11(21-12)22(13,16)17;/h7,10,14H,3-6,8H2,1-2H3,(H2,13,16,17);1H/t10-;/m0./s1
Peso formulazione 419.041