Learn More
Brinzolamide, MedChemExpress
Descrizione
Brinzolamide (AL-4862) is a selective carbonic anhydrase II inhibitor with anIC50 value of 3.2 nM. Brinzolamide hydrochloride reduces intraocular pressure (IOP) by inhibiting ciliary CA-II and decreasing atrial fluid secretion. Brinzolamide can be used in glaucoma disease research.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Brinzolamide |
| CAS | 138890-62-7 |
| Colore | Off-White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C12H21N3O5S3 |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | AL-4862 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 100 mg/mL (260.75 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=S(C(S1)=CC2=C1S(N(CCCOC)C[C@@H]2NCC)(=O)=O)(N)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 383.51 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only