Learn More
Brivudine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16451917
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Dimensione della confezione:
100mg
200mg
25mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16451917 50 mg 50mg
16471086 200 mg 200mg
16423376 25 mg 25mg
16426236 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16451917 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY13578
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
MedChemExpress Brivudine is a thymidine analogue with antiviral activity, indicated for the early treatment of acute herpes zoster.
Brivudine is a thymidine analogue with antiviral activity, indicated for the early treatment of acute herpes zoster.
Specifica
Materiale o nome chimico Brivudine
Forma fisica Solid
CAS 69304-47-8
Colore Off-White
Quantità 50 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C11H13BrN2O5
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-anti-virus
Sinonimo Bromovinyldeoxyuridine BVDU
Informazioni di solubilità DMSO : 200 mg/mL (600.35 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@H]1[C@H](C[C@H](N2C(NC(C(/C=C/Br)=C2)=O)=O)O1)O
Molecular Weight (g/mol) 333.14
Peso formulazione 333.14
Grado Research
Research purposes only