Learn More
R&D Systems™ BRL 44408 maleate
Codice prodotto. 30002138
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30002138 10 mg 10mg
18065122 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30002138 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 1133/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    287.08€
    260.40€ / 10mg
    Risparmia 26.68€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective α2A antagonist
BRL 44408 maleate is a selective α2A-adrenoceptor antagonist (Ki = 1.7 nM and 144.5 nM at α2A and α2B-adrenergic receptors respectively). Increases hippocampal noradrenalin release following systemic administration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 681806-46-2
Formula molecolare C17H21N3O4
Specifica
Materiale o nome chimico BRL 44408 maleate
Quantità 10 mg
Linea di prodotti Tocris
Peso formulazione 331.37
Purezza >98%
Peso molecolare 331.372