Learn More
Broad Base Crucibles
Codice prodotto. 12877743
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
12877743 25 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12877743 Fornitore Yorlab N. del fornitore 10448/11
Spedizione stimata: 20-08-2026
Specifica
Materiale Silica
Capacità (sistema metrico) 25 mL
Diametro (sistema metrico) esterno 47mm
Altezza (sistema metrico) 27mm
Product Type Crogiolo