Learn More
Bromfenac Ethyl Ester, Mikromol™
Codice prodotto. 30052334
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30052334 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30052334 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM3532.020025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Bromfenac Ethyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Bromfenac Ethyl Ester
CAS 102414-22-2
Nomi componenti o analita Bromfenac Ethyl Ester
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C17 H16 Br N O3
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Bromfenac Ethyl Ester, 2-Amino-3-(4-bromobenzoyl)benzeneacetic acid ethyl ester
InChI Formula InChI=1S/C17H16BrNO3/c1-2-22-15(20)10-12-4-3-5-14(16(12)19)17(21)11-6-8-13(18)9-7-11/h3-9H,2,10,19H2,1H3
SMILES CCOC(=O)Cc1cccc(C(=O)c2ccc(Br)cc2)c1N
IUPAC Name ethyl 2-[2-amino-3-(4-bromobenzoyl)phenyl]acetate
Molecular Weight (g/mol) 362.22
Quantità 25 mg
Peso formulazione 361.0314 g/mol