Learn More
Bromfenac sodium, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 17535565 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17535565 250 mg 250mg
17525565 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17535565 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 468922500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
Chemical Identifiers
CAS 91714-93-1
Formula molecolare C15H11BrNNaO3
Molecular Weight (g/mol) 356.15
Numero MDL MFCD03701673
InChI Key HZFGMQJYAFHESD-UHFFFAOYSA-M
IUPAC Name sodium 2-[2-amino-3-(4-bromobenzoyl)phenyl]acetate
SMILES [Na+].NC1=C(CC([O-])=O)C=CC=C1C(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Specifications
Materiale o nome chimico Bromfenac sodium
Imballaggio Glass Bottle
Certificato di analisi Available
Forma fisica Powder
Colore Yellow to Orange