Learn More
Bromide bromate Standard Solution, 0.25M, Solstice
Codice prodotto. 15614780
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15614780 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15614780 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 350071L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    114.00€
    103.45€ / 1L
    Risparmia 10.55€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Volumetric, 0.25 M Br2 (0.5 N)
I prodotti per titolazione di alta qualità Honeywell´ coprono l'intero flusso di lavoro della titolazione e includono:
  • Soluzioni per titolazione volumetrica (acidi, basi o sali)
  • Tamponi disponibili come concentrati o pronti all'uso
  • Reagenti per complessometria:
    • Acidi amminopolicarbossilici (analoghi a EDTA/NTA)
    • Agenti mascheranti
  • Indicatori per titolazioni volumetriche e complessometriche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Bromide bromate Standard Solution
CAS 7758-02-3, 7758-01-2, 7732-18-5
Quantità 1 L
Formula molecolare BrK
Numero MDL MFCD00011358
Numero UN NONH for all modes of transport
InChI Key IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].[Br-]
IUPAC Name potassium bromide
Molecular Weight (g/mol) 119.00
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.25M
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bromide bromate Standard Solution
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H350-Può provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium bromate