Learn More
Bromide (from KBr) Standard: Br- @ 10000 μg/mL in H2O, VHG™
Descrizione
Bromide (from KBr) Standard: Br- @ 10000 μg/mL in H2O
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Bromide |
| CAS | 24959-67-9 |
| Metodi | Ion Chromatography/Wet Chemistry |
| Nomi componenti o analita | Bromide |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | Br- |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | Br− |
| SMILES | [Br-] |
| IUPAC Name | Bromide |
| Vedi altri risultati |