Learn More
Mettler Toledo™ Bromide Membrane Kit
Codice prodotto. 10340852
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Solid State Membrane
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
10340852 Solid State Membrane 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10340852 Fornitore Mettler Toledo™ N. del fornitore 51340006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    715.00€
    607.20€ / 1 sets
    Risparmia 107.80€
    15% Sconto
Spedizione stimata: 01-02-2027
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) In gold Bromide ISE with 3 Membrane
Materiale Solid State Membrane
Temperatura (sistema metrico) operativa 0°C to 80°C
Intervallo di pH 2 to 13