Learn More
Bromide Solution for Ion Chromatography, 1g/L, H2O Matrix, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Bromide |
| Imballaggio | Bottle |
| Forma fisica | Liquid |
| Formula molecolare | Br- |
| Concentrazione | 1 g/L |
| Tipo | Single-component Standard Solution |
| Solvent or Matrix | Water |
| Quantità | 500 mL |