Learn More
Bromine, 1M solution in acetic acid, AcroSeal™
Codice prodotto. 10530364 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Flacone in vetro AcroSeal™
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10530364 100 mL Flacone in vetro AcroSeal™ 100mL
10445465 800 mL AcroSeal™ Glass Bottle 800mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10530364 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 388401000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    116.00€
    108.00€ / 100mL
    Risparmia 8.00€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7726-95-6 | Br | 79.91 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Bromine
Colore Red
Nota nome 1M solution in acetic acid
CAS 7726-95-6, 64-19-7
Concentrazione 0.90 to 1.10M
Densità 3.111
Imballaggio Flacone in vetro AcroSeal™
Formula molecolare Br
Formula lineare Br2
Numero MDL MFCD00010896
Quantità 100 mL
Punto d'infiammabilità 40°C
Indice di Merck 15, 1401
Forma fisica Liquid
Sinonimo bromine, dibromine, brom, bromine solution, brome, bromo, broom, bromine water, bromo italian, bromo spanish
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
InChI Key CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Br-]
IUPAC Name bromide
Molecular Weight (g/mol) 79.91
PubChem CID 24408
ChEBI CHEBI:29224
Peso formulazione 159.82
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bromine, 1M solution in acetic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H330-Letale se inalato.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.