Learn More
Bromine, 1M solution in trimethyl phosphate, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 58.7°C |
| Materiale o nome chimico | Bromine |
| Punto di fusione | -7.2°C |
| Nota nome | 1M Solution in trimethyl Phosphate |
| CAS | 7726-95-6, 512-56-1 |
| Quantità | 100 mL |
| Punto d'infiammabilità | 113°C |
| Imballaggio | AcroSeal™ Glass Bottle |
| Gravità specifica | 1.307 |
| Densità | 1.3070g/mL |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Bromine, 1M solution in trimethyl phosphate
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 1
- Tossicità acuta Categoria 4
- cancerogenicità Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H330-Letale se inalato.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H340-Può provocare alterazioni genetiche.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.