Learn More
Bromine, 1M solution in trimethyl phosphate, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass bottle
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Bromine |
| Nota nome | 1M Solution in trimethyl Phosphate |
| CAS | 7726-95-6, 512-56-1 |
| Quantità | 800 mL |
| Formula molecolare | Br |
| Formula lineare | Br2 |
| Punto d'infiammabilità | 113°C |
| Indice di Merck | 15,1401 |
| Sinonimo | bromine, dibromine, brom, bromine solution, brome, bromo, broom, bromine water, bromo italian, bromo spanish |
| InChI Key | CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Bromine, 1M solution in trimethyl phosphate
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 1
- Tossicità acuta Categoria 4
- cancerogenicità Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H330-Letale se inalato.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H340-Può provocare alterazioni genetiche.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.