Learn More
Bromine, 99.5+%, ACS reagent
Codice prodotto. 11974071 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11974071 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11974071 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 445871000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7726-95-6 | Br | 79.91 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Punti di ebollizione 58.7°C
Materiale o nome chimico Bromine
Punto di fusione -7.2°C
Nota nome 1M Solution in trimethyl Phosphate
CAS 7726-95-6
Quantità 100 g
Imballaggio Plastic Coated Glass Bottle
Gravità specifica 3.111
Intervallo percentuale saggio 99.5% min. (Iodometry)
Densità 3.1110g/mL
Formula molecolare Br
Formula lineare Br2
Indice di Merck 15,1401
Sinonimo bromine, dibromine, brom, bromine solution, brome, bromo, broom, bromine water, bromo italian, bromo spanish
Informazioni di solubilità Solubility in water: 35g/L (20°C). Other solubilities: soluble in concd hcl,aq solns of bromides,freely soluble in alcohol,ether,chcl3,ccl4,cs2
InChI Key CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Br-]
IUPAC Name molecular bromine
Molecular Weight (g/mol) 79.91
PubChem CID 24408
ChEBI CHEBI:29224
Peso formulazione 159.82
Percent Purity ≥99.5%
Grado Reagente ACS
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bromine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H330-Letale se inalato.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
Consigli di prudenza
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.