C-X bond formation reagent for analysis
Specifica
Specifications
| Punti di ebollizione | 58.7°C |
| Materiale o nome chimico | Bromine |
| Punto di fusione | -7.2°C |
| Nota nome | p.a. |
| Quantità | 1 L |
| Imballaggio | Plastic Coated Glass Bottle |
| Gravità specifica | 3.111 |
| Intervallo percentuale saggio | 99.5% min. (Iodometry) |
| Densità | 3.1110g/mL |
| Formula lineare | Br2 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Bromine
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H330-Letale se inalato.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.